Lithiumcarbonat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
36225.36 36225.A3
36225.36EA 224 EUR
36225.36 36225.A3
Lithiumcarbonat ≥99,0% ACS
Lithium carbonate
Purity: 99.0% min CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Siedepunkt: 1310 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 723 °C
Dichte: 2,11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527