Lithiumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
1.05671.1000 1.05671.9050
1.05671.1000EA 1230 EUR
1.05671.1000 1.05671.9050
Lithiumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549