Natriumcarbonat 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
L13098.36EA
27.2
EUR
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
Natriumcarbonat 98
Natriumcarbonat
Purity: 98%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Refractive Index: 1.535
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105.99 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 854 Dichte: 2.53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |