Abdampfschalen, zylindrisch, transparent, ohne Ausguss, BOLA
Lieferant: Bohlender
A177-03 A177-01
BOHLA177-03EA 119 EUR
BOHLA177-03 BOHLA177-01
Abdampfschalen, zylindrisch, transparent, ohne Ausguss, BOLA
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Abdampfschalen, PFA, ohne Ausguss.
  • Transparent, nicht porös, stapelbar
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit von −200 bis 250 °C