Löffelspatel mit Rundstiel
Lieferant: RSG
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 64.9 EUR
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Löffelspatel mit Rundstiel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Löffelspatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung