Natriumcarbonat, anhydrous zA
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
06194.3600
06194.2600
06194.5600
06194.6600
06194.7500
KRAF06194.3600EA
53.4
EUR
KRAF06194.3600
KRAF06194.2600
KRAF06194.5600
KRAF06194.6600
KRAF06194.7500
Natriumcarbonat, anhydrous zA
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105.99 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 854 Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...