Natriumcarbonat, wasserfrei, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06392.0500
1.06392.1000
1.06392.5000
1.06392.9025
1.06392.0500EA
39.93
EUR
1.06392.0500
1.06392.1000
1.06392.5000
1.06392.9025
Natriumcarbonat, wasserfrei, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point | 854 °C |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1600 °C (decomposition) |
Density | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |