Lagerzapfen für Tandem-Magnet-Rührstab, BOLA
Lieferant: Bohlender
C364-16 C364-08
BOHLC364-16EA 20.3 EUR
BOHLC364-16 BOHLC364-08
Lagerzapfen für Tandem-Magnet-Rührstab, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Lagerzapfen zur Aufnahme eines BOLA Tandem-Magnet-Rührstabes. mittige Fixierung auf Gefäßboden mittels eines Klebers, wie unter Wasser ausgehärtetes Silikon.
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Aus sehr harter PTFE/PEEK-Verbindung
Temperaturbeständigkeit: -100 bis +240 °C.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable