Natriumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: wasserfreie Soda
MQ200
451614-25G 451614-5G 451614-50G
SIAL451614-25GEA 365 EUR
SIAL451614-25G SIAL451614-5G SIAL451614-50G
Natriumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM