Magnetrührstäbchen, Power, PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
C365-20 C365-40 C365-50
BOHLC365-20EA 16.8 EUR
BOHLC365-20 BOHLC365-40 BOHLC365-50
Magnetrührstäbchen, Power, PTFE, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen mit Magnetkern aus Samarium-Kobalt, gekapselt in PTFE. Die mit diesen Rührstäben übertragenen Drehmomente sind viermal größer als bei herkömmlichen Magnetrührstäbchen.
  • Chemikalienbeständig
  • Kein Risiko der Entmagnetisierung
  • Sterilisierbar
  • Extrem glatte Oberfläche verhindert Verunreinigungen
Diese Rührstäbe werden hauptsächlich zum Rühren viskoser Flüssigkeiten oder zum Überbrücken größerer Distanzen zwischen Magnetrührer und Magnetrührstäbchen verwendet. Optimales Mischen kann in Gefäßen mit großem Volumen oder in hohen Messzylindern erreicht werden.
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.