Kaliumhydrogencarbonat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Kaliumbicarbonat

15262.1600 15262.3600 15262.5600 15262.2600 15262.6600 15262.7500
KRAF15262.1600EA 38.5 EUR
KRAF15262.1600 KRAF15262.3600 KRAF15262.5600 KRAF15262.2600 KRAF15262.6600 KRAF15262.7500
Kaliumhydrogencarbonat analytisches Reagens
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR