Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumbicarbonat
0865-1KGEA
117
EUR
0865-1KG
0865-2.5KG
Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% ACS
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ Molecular Weight: 84,01 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium | < 0,0005% |
Calcium | ≤ 0,02% |
Chloride | ≤ 0,003% |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005% |
Insolubles | ≤ 0,015% |
Iron | ≤ 0,001% |
Magnesium | ≤ 0,005% |
Phosphate | ≤ 0,001% |
Potassium | ≤ 0,005% |
Purity | 99,7 - 100,3% |
Schwefel-Bestandteile | ≤ 0,003% |