Cäsiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Optische Qualität für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cesium Chloride
206320250 206321000 206320050 206325000
ACRO206320250EA 114 EUR
ACRO206320250 ACRO206321000 ACRO206320050 ACRO206325000
Cäsiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Optische Qualität für die Spektroskopie
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 646 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
Purity ≥99.94 % (metals basis)
Insoluble matter ≤25 ppm (in water)