Cäsiumchlorid 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 36.2 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cäsiumchlorid 99+%, rein
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %