Cäsiumchlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Cesium Chloride
87640.09
87640.18
87640.09EA
54.5
EUR
87640.09
87640.18
Cäsiumchlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Cesium chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formel:
CsCl Molecular Weight: 168,36 g/mol Siedepunkt: 1303 °C Schmelzpunkt: 646 °C Dichte: 3,99 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |