Cäsiumchlorid 99,999 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cesium Chloride
89188.09 89188.18
89188.09EA 99.9 EUR
89188.09 89188.18
Cäsiumchlorid 99,999 Metals basis
Cesium chloride
Purity: 99.999+% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Powder Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011