Cäsiumchlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Cesium Chloride
219650-100 219650-500
219650-100EA 301 EUR
219650-100 219650-500
Cäsiumchlorid, Millipore®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021