Cäsiumchlorid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Cesium Chloride
22960.131EA 96.5 EUR
22960.131 22960.180
Cäsiumchlorid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm