Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumchloride
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 571 EUR
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621