Kaliumchlorid 99, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Potassiumchloride
26759.291EA 58.3 EUR
26759.291 26759.360 26759.462
Kaliumchlorid 99, GPR RECTAPUR®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 100 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm