Lithiumchlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10515.30 10515.A1
10515.30EA 92.5 EUR
10515.30 10515.A1
Lithiumchlorid, wasserfrei 99%
Lithium chloride
Purity: 99% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: -20 Mesh Density: 2.068 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1325…1360 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 2.068
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528