Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
13684.06 13684.14 13684.22
13684.06EA 84.6 EUR
13684.06 13684.14 13684.22
Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lithium chloride
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.068 Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Siedepunkt: 1325…1360 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 2,068
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528