Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
14540.09
14540.18
14540.30
14540.09EA
86.4
EUR
14540.09
14540.18
14540.30
Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lithium chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Formel:
LiCl Molecular Weight: 42.39 g/mol Siedepunkt: 1325…1360 °C Schmelzpunkt: 605 °C Dichte: 2.068 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |