Lithiumchlorid Monohydrat ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Lithium chloride hydrate, Hydrochloric acid lithium salt monohydrate
22151.14 22151.22
22151.14EA 154 EUR
22151.14 22151.22
Lithiumchlorid Monohydrat ≥99,95% (Metall-Basis)
Lithiumchlorid Monohydrat
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formel: ClLi·1H₂O
Molecular Weight: 60,41 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >98 °C (-H₂O)
Dichte: 1,78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149764
CAS-Nummer: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528