Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
42842.14EA
169
EUR
42842.14
42842.06
42842.22
Lithiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lithium chloride
Formel:
LiCl Molecular Weight: 42,39 g/mol Siedepunkt: 1325…1360 °C Schmelzpunkt: 605 °C Dichte: 2,068 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |