Lithiumchlorid ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
25009.236EA 65.3 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Lithiumchlorid ≥98%, gereinigt
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 614 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %