Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
62476-100G-F 62476-500G-F
SIAL62476-100G-FEA 114 EUR
SIAL62476-100G-F SIAL62476-500G-F
Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550