Natriumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
567440-1 567440-500
567440-1EA 80.7 EUR
567440-1 567440-500
Natriumchlorid, Sigma-Aldrich®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599