Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27800.291EA
20.4
EUR
27800.291
27800.360
27800.460
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 Schmelzpunkt: 801 Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 99 % |
Hexacyanoferrate (als K4[Fe(CN)6]) | Max. 15 ppm |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 10 ppm |
Br (Bromid) | Max. 0,02 % |
I (Iodid) | Max. 100 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 10 ppm |