Magnetrührstäbchen, PTFE, kreuzförmig, BOLA
Lieferant: Bohlender
C369-19 C369-38 C369-32 C369-25 C369-10
BOHLC369-19EA 3.5 EUR
BOHLC369-19 BOHLC369-38 BOHLC369-32 BOHLC369-25 BOHLC369-10
Magnetrührstäbchen, PTFE, kreuzförmig, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Kreuzförmige Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern in PTFE-Ummantelung. Durch die stabile Lage kann ein optimales Rühren erreicht werden.
  • Chemikalienbeständig
  • Sicheres und leises Mischen
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.