Entferner für Magnetrührstäbe, PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
C372-12 C372-06 C372-04 C372-02 C372-18 C372-08 C372-10 C371-16
442-9839EA 14.1 EUR
442-9839 BOHLC372-06 BOHLC372-04 BOHLC372-02 BOHLC372-18 BOHLC372-08 BOHLC372-10 BOHLC371-16
Entferner für Magnetrührstäbe, PTFE, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Mit PTFE beschichtete Entferner für Rührstäbe mit extra starkem Magnet (Neodym). Zur Entfernung von Rührstäben aus aggressiven Flüssigkeiten. Speziell für große und schwere Rührstäbe von bis zu 400 g.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +250 °C)
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable