Natriumchlorid
Lieferant: Serva
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
39781.01 39781.02
SERA39781.01EA 0 EUR
SERA39781.01 SERA39781.02
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599