Rubidiumchlorid 99.8+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Rubidiumchloride
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 84 EUR
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Rubidiumchlorid 99.8+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 718 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm