Rubidiumchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Rubidiumchloride
201270250
201271000
ACRO201270250EA
205
EUR
ACRO201270250
ACRO201271000
Rubidiumchlorid 99+%
Rubidium chloride
Formel:
RbCl Molecular Weight: 120,92 g/mol Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 718 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011187 CAS-Nummer: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |