Becher, niedrige Form, BOLA
Lieferant: Bohlender
A137-09 A137-07 A137-05 A137-03 A137-02 A137-01
BOHLA137-09EA 246 EUR
BOHLA137-09 BOHLA137-07 BOHLA137-05 BOHLA137-03 BOHLA137-02 BOHLA137-01
Becher, niedrige Form, BOLA
Becher
PFA, durchscheinend, mit Ausguss
  • Platzsparendes Stapelbares Design
  • Hoher thermischer Widerstand von -200 bis +250 °C
  • Autoklavierbar, einfach zu Reinigen
Erhabene Graduierungen sind einfach zu lesen und resistent gegen Abnutzung von wiederholter Benutzung
Standards: FDA konform.