VWR®, Blutentnahmetabletts
Lieferant: VWR Collection
216-0816EA 138 EUR
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Blutentnahmetabletts
Schalen/Schüsseln/Töpfe Blutentnahmetabletts
ABS.
  • Jedes Tablett wird mit einem eigenen 13 oder 16 mm-Reagenzglasgestell geliefert
  • Mit zwei Einweg-Einsätzen aus Polystyrol
  • Zusätzliche Einsätze für 13 oder 16 mm-Reagenzglasgestelle erhältlich
Leichtes, geräumiges und leicht zu reinigendes Blutentnahmetablett. Es war nie einfacher, ein sauberes und organisiertes Tablett zu haben. Es besteht aus einem robusten Kunststoffrahmen und einem Set kostengünstiger Einweg-Einsätze, die speziell für die Blutentnahme entwickelt wurden. Die Tabletteinsätze sind in zwei Konfigurationen erhältlich und beinhalten ein extra tiefes Fach für Kanülenabwurfbehälter. Das Tablett verfügt außerdem über ein Vorratsschubfach, Seitentaschen sowie einen Ratschengriff mit Grifffläche aus Weichgummi, der zur besseren Zugänglichkeit weggedreht werden kann.