Kaliumchlorat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO208860050EA 203 EUR
ACRO208860050 ACRO208860010 ACRO208860000
Kaliumchlorat 99%, reinst
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
Molecular Weight: 122,55 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 356…368 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %