Kaliumchlorat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
31247-25KG 31247-500G
31247-25KGEA 1336.8 EUR
31247-25KG 31247-500G
Kaliumchlorat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
Molecular Weight: 122.55 g/mol
Siedepunkt: 400 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2.34 g/cm³ (23 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %