Kaliumchlorat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 133 EUR
1.04944.0100 1.04944.0500
Kaliumchlorat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
Molecular Weight: 122.55 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 356
Dichte: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer