Einschraub-Verbindungsstücke
Lieferant: Bohlender
D516-50 D516-44 D517-32 D517-14 D517-38 D516-32 D517-26 D517-08 D516-38 D516-26 D516-20 D516-14 D516-08 D517-50 D517-20 D517-74
BOHLD516-50EA 61.4 EUR
BOHLD516-50 BOHLD516-44 BOHLD517-32 BOHLD517-14 BOHLD517-38 BOHLD516-32 BOHLD517-26 BOHLD517-08 BOHLD516-38 BOHLD516-26 BOHLD516-20 BOHLD516-14 BOHLD516-08 BOHLD517-50 BOHLD517-20 BOHLD517-74
Einschraub-Verbindungsstücke
Fittings und Verbinder
Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde).
  • Universelle chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C
  • Druck: 10 bar
  • Vakuumtauglich