pH-/mV-/°C-Messgeräte, Tischgeräte, inoLab® pH 7110/7310
Lieferant: WTW
inoLab®
662-1349EA 1006 EUR
662-1349 662-1359 662-1358 662-1369 662-1364 662-1363 662-1362 662-1368 662-1357 662-1366
pH-/mV-/°C-Messgeräte, Tischgeräte, inoLab® pH 7110/7310
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Qualitätsgeräte mit erweiterter Messtechnik und neuen Funktionen wie automatischer AutoRead-Funktion, CMC (Continuous Measurement Control, Kontinuierliche Messwertkontrolle) und QSC (Quality Sensor Control, Sensorzustandskontrolle), mit denen Messungen bequemer und zuverlässiger als jemals zuvor durchgeführt werden können.
inoLab® 7110: Genaue Messungen
Die inoLab® Serie 7110 ist ideal geeignet für Routinemessungen in allgemeinen Laboranwendungen. Diese Serie bietet fortschrittliche Funktionen in einem einfach zu verwendenden Paket für Anwendungen in der Umwelt-, Chemie-, Pharmazeutik-, Medizin- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- AutoRead-Funktion ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Einfache Kalibrierung einschließlich Kalibriertimer
- Intuitive Benutzeroberfläche, große Anzeige und Tastatur mit taktiler Rückkopplung
inoLab® 7310: Konforme Dokumentation
Die Serie 7310 ist für alle Anwendungen im Labor konzipiert, für die eine Dokumentation zur Unterstützung von analytischer Qualitätssicherung (AQA) und guter Laborpraxis (GLP) erforderlich ist. Diese Messgeräte verfügen über alle Funktionen der Serie 7110 plus weitere Dokumentationsfunktionen.
- USB-Schnittstelle für schnellen Datentransfer
- Komplette Datenübertragung im .csv-Format
- Datenausgabe über optional integrierten Drucker
- Leicht ablesbare Grafikanzeige
- Datenoptimierung mit der CMC-Funktion (Continuous Measurement Control, Kontinuierliche Messwertkontrolle)
Bestellinformation: Im Lieferumfang enthalten sind Universal-Netzteil, Stativ, CD-ROM mit Software und USB-Kabel. Die Anwendungssets umfassen auch Sensoren.