Natriumchlorat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14267.22 14267.A1 14267.D9
14267.22EA 34.2 EUR
14267.22 14267.A1 14267.D9
Natriumchlorat ≥99%
Sodium chlorate
Purity: 99% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Granular Density: 2.5 Melting Point: 248° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479
Formel: ClNaO₃
Molecular Weight: 106.44 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 248 °C
Dichte: 2.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670