Natriumchlorat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44408.22 44408.36 44408.A3
44408.22EA 44.5 EUR
44408.22 44408.36 44408.A3
Natriumchlorat ≥99,0% ACS
Sodium chlorate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Melting Point: 248° Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479
Formel: ClNaO₃
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 248 °C
Dichte: 2,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 14,8598