Lithiumperchlorat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
44225.30 44225.09 44225.18
44225.30EA 371 EUR
44225.30 44225.09 44225.18
Lithiumperchlorat, wasserfrei 99%
Lithium perchlorate
Purity: 99% CAS No.: 7791-03-9 Molecular Formula: ClLiO4 Formula Weight: 106.40 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 2.43 Appearance: White Melting Point: 236° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Formel: ClLiO₄
Molecular Weight: 106,39 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 236 °C
Dichte: 2,43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011079
CAS-Nummer: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5539