Natriumhexanitrokobalt(III)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trinatriumhexanitritocobaltat
214861000
214860250
214865000
ACRO214861000EA
197
EUR
ACRO214861000
ACRO214860250
ACRO214865000
Natriumhexanitrokobalt(III)
Natriumhexanitrokobalt(III)
Formel:
Na₃Co(NO₂)₆ Molecular Weight: 403,94 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003512 CAS-Nummer: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08677 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to orange-brown Powder |
Suitability | (for K determination) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in dilute acetic acid) |