Kaliumdichromat 99.5% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
196590020 196590500 196595000
ACRO196590020EA 304 EUR
ACRO196590020 ACRO196590500 ACRO196595000
Kaliumdichromat 99.5% analysis_for
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Schmelzpunkt: 398
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm