Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbichromat
, Kaliumpyrochromat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04864.1000EA
223
EUR
1.04864.1000
1.04864.0500
Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumdichromat
Formel:
K₂Cr₂O₇ Molecular Weight: 294,18 g/mol Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 398 °C Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 CAS-Nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3086 ADR: 6.1 (5.1),II REACH: 01-2119454792-32 Merck Index: 12,07790 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 398 °C |
Molar Mass | 294.19 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Density | 2.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.6 (100 g/l, H2O) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |