Kaliumdichromat 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
26784.231EA 104 EUR
26784.231 26784.297
Kaliumdichromat 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Schmelzpunkt: 398
Dichte: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test