Rühr-Verschlüsse, Glas
Lieferant: Bohlender
C425-09 C425-12 C425-08 C425-14 C428-12 C428-08 C425-06
BOHLC425-09EA 91.8 EUR
BOHLC425-09 BOHLC425-12 BOHLC425-08 BOHLC425-14 BOHLC428-12 BOHLC428-08 BOHLC425-06
Rühr-Verschlüsse, Glas
Rührer Rührwerkzeuge
Kombination aus Borosilikat-Glasteil mit Schliff, exakt im Glasteil geführte PTFE-Führungshülse mit integrierter Spezialdichtung und GL-Schraubkappe
aus Polyphenylensulfid.
  • Vakuumtauglich
  • Perfekte Führung für Edelstahl -, Glas - und BOLA Rührwellen
  • Temperaturbeständigkeit: -15 bis +200 °C
  • Chemikalienbeständig
Die Spezialdichtung aus PTFE und FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck einer GL-Schraubkappe auf den O-Ring für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle.
Diese Dichtung lässt sich nach der Abnutzung problemlos austauschen.
Standards: FDA-konform
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable