Kaliumchromat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26774.236EA 131 EUR
26774.236 26774.293
Kaliumchromat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 985 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 12,07784
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm